Läs mer
Thermo Scientific™ AH-629 (36mL) Svängande skokrotor
Produktkod. 12131690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 36 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12131690 6 x 36 ml Varje
1 options
Produktkod. 12131690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 54284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320888.93 SEK
    240419.83 SEK / Paket med 1
    Save 80469.10 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlätta partikelisolering med stora volymer med hjälp av Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 mL Rotor med svängande skopa.
Underlätta partikelisolering med stora volymer med hjälp av Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml svängande skokrotor.
Specifikationer:
  • Svängande skopa i aluminiumtillverkad rotor
  • Maximal kapacitet: 6x 36 ml (0,21 l)
  • Max. hastighet/RCF: 29 000 rpm/151 243 xg
  • K-faktor: 242
  • Vinkel: 90°
Beställningsinformation:
Beställ 17 mL hinkar (sex) (52030), ultracrimp/clearcrimp-tätningsverktyg (03920), byte av crimpmätare (03919), extra pluggar och lock (03047), rörborttagningsverktyg (12826), rörställ (två) (03539) separat. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series Golvmodell Centrifuge
Rekommenderas för:
Storvolymsisolering av virala och subcellulära partiklar, RNA-pelletering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning AH-629 (36mL) Svängande skokrotor
Material Aluminium
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 6 x 36 ml
Max. RCF 151,243 x g
Max. Hastighet 29,000 rpm
Radie (metrisk) 161 mm
Radie (metrisk) Min. 72.1 mm
K-faktor 242
Max. Rörlängd 89 mm
Max. Diameter på rör 25 mm
Nettovikt 14.1 lb. (6.4 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 90°
Genomsnittlig RCF 109,487 x g
Min. RCF 67,731 x g