Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | AHI1 |
| Synonym | Abelson helper integration site, Abelson helper integration site 1, Abelson helper integration site 1 protein homolog, AHI-1, contatins SH3 and WD40 domains, dJ71N10.1, DKFZp686J1653, FLJ14023, FLJ20069, JBTS3, jouberin, ORF1 |
| Gensymbol | AHI1 |