missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AHR 11652, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AHR 11652 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8BrNO3/c16-9-6-4-8(5-7-9)13(18)10-2-1-3-11-12(10)17-15(20)14(11)19/h1-7H,(H,17,19,20) |
| Formel vikt | 328.9688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?