Läs mer
Ailanthone, MedChemExpress
Beskrivning
Ailanthone (δ13-Dehydrochaparrinone) is a potent inhibitor of both full-length androgen receptor (AR) (IC50=69 nM) and constitutively active truncated AR splice variants (AR1-651 IC50=309 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ailanthone |
| CAS | 981-15-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | δ13-Dehydrochaparrinone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (132.84 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]1([C@@H]2O)[C@]([C@@]3([C@@H]4O)O)([H])[C@@]([C@](C5)([H])C4=C)(CO3)[C@@](OC5=O)([H])C[C@@]1([H])C(C)=CC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.4 |
| Visa mer |