Beskrivning
AIM V (forskningsgrad) är ett medium utformat för proliferation och/eller manipulation av T-celler, dendritiska celler och andra immunceller.
AIM V Mediet innehåller L-glutamin, streptomycinsulfat vid 50 μg/ml och gentamicinsulfat vid 10 μg/ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Monocyter, dendritiska celler, T-celler, hybridom, PBMC, fibroblaster, makrofager, myelomceller, lymfocyter |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium (SFM) |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, HSA |
| Produktlinje | AIM V |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Antibiotika ingår | Streptomycinsulfat, Gentamicin |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8°C) och skyddas mot ljus. |
| Visa mer |