Läs mer
Gibco™ AIM V™ Medium, flytande (forskningsgrad)
Beskrivning
AIM V (research grade) is a medium designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells.
Innehåller L-glutamin, streptomycinsulfat vid 50 μg/ml och gentamicinsulfat vid 10 g/μml.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Monocyter, dendritiska celler, T-celler, hybridom, PBMC, fibroblaster, makrofager, myelomceller, lymfocyter |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | VP Serumfritt medium (SFM) |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, HSA |
| Produktlinje | AIM V |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Antibiotika ingår | Streptomycinsulfat, Gentamicin |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Visa mer |