Läs mer
Gibco™ AIM V™ Medium (forskningsbetyg), AlbuMAX™ Tillägg
Product Code. 11584416 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
Unit Size:
500ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
11584416 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11584416 Supplier Gibco™ Supplier No. 31035025
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
AIM V™ Medium (forskningsbetyg), AlbuMAX™ Tillägg
Innehåller AlbuMAX™ supplement (bovint serumalbumin) som ersätter humant serumalbumin. Innehåller L-glutamin, streptomycinsulfat vid 50 μg/ml och gentamicinsulfat vid 10 g/μml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celltyp Monocyter, dendritiska celler, T-celler, hybridom, PBMC, fibroblaster, makrofager, myelomceller, lymfocyter
Form Vätska
Produkttyp AIM V™ Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, AlbuMAX
Produktlinje AIM V
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Antibiotika ingår Streptomycinsulfat, Gentamicin
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling