Läs mer
Invitrogen™ AIM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5142553
Produktkod. 17816132
  • 5070.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:16,000.
AIM2 is a member of the IFI20X /IFI16 family. It plays a putative role in tumorigenic reversion and may control cell proliferation. Interferon-gamma induces expression of AIM2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
AIM2
Polyclonal
Unconjugated
AIM2
Absent in melanoma 2; AIM2; Gm1313; Ifi210; ifi-210; Interferon-inducible protein 210; interferon-inducible protein AIM2; Interferon-inducible protein p210; PYHIN4; RP11-520H16.3
Goat
Ammonium sulfate precipitation
RUO
9447
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O14862
AIM2
Peptide with sequence C-DKQYKSVTKPKPLSQ.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado