Läs mer
AIMS™ ATS-3 General Rodent Tattoo System Needles
Beschreibung
Accessory for ATS-3 General Rodent Tattoo System
- Made of 401 stainless steel and silver solder
- Pre-sterilized and ready for tattooing
- Proper needles allows for humane and rapid animal tattooing
- Tails are not damaged
- 5 needles per pack
Due to product restrictions, we cannot sell this product online. Please call Customer Service at 1-800-766-7000 or send an email to CS.WebEmail@thermofisher.com for assistance.
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (applikation) | Tattooing |
| Typ | Tattoo Needle |
| För användning med (utrustning) | ATS-3 general rodent tattoo system |
| Material | 401 Stainless Steel, Silver Solder |
| Sterilitet | Sterile |
| Tipsstil | Ultrafin spets |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?