Läs mer
AIMS™ ATS-3 General Rodent Tattoo System Needles
Produktkod. p-4278521
Encompass
Tipsstil:
Ultrafin spets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13498789
Brand: AIMS™ 3035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Developed to minimize animal pain and tissue damage during tattooing
Accessory for ATS-3 General Rodent Tattoo System
  • Made of 401 stainless steel and silver solder
  • Pre-sterilized and ready for tattooing
  • Proper needles allows for humane and rapid animal tattooing
  • Tails are not damaged
  • 5 needles per pack
Due to product restrictions, we cannot sell this product online. Please call Customer Service at 1-800-766-7000 or send an email to CS.WebEmail@thermofisher.com for assistance.
Specifikationer
För användning med (applikation) Tattooing
Typ Tattoo Needle
För användning med (utrustning) ATS-3 general rodent tattoo system
Material 401 Stainless Steel, Silver Solder
Sterilitet Sterile
Tipsstil Ultrafin spets
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.