Läs mer
MP Biomedicals AIN-76 B-65, pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
AIN-76A diet med 65% majsstärkelse (ej tillgänglig i pelletsform). AIN-76-dieten gjordes för att stabilisera mössdieten och öka djurens tillväxt, utseende och överlevnad. Tillsats av sackaros ger en kaskadeffekt hos möss som leder till sämre hälsa. Antioxidanter läggs till majsoljan för att öka hälsan hos ämnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pulver |
| Kvantitet | 50 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.