Läs mer
MP Biomedicals AIN-76 D-40, Pellets
Produktkod. 11417331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11417331
Brand: MP Biomedicals 0296035710
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AIN-76C diet med 40 % majsstärkelse och 25 % sackaros.
AIN-76C diet med 40 % majsstärkelse och 25 % sackaros. AIN-76-dieten gjordes för att stabilisera mössdieten och öka djurens tillväxt, utseende och överlevnad. Tillsats av sackaros ger en kaskadeffekt hos möss som leder till sämre hälsa. Antioxidanter läggs till majsoljan för att öka hälsan hos ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pellets
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.