missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aiolos/IKZF3 Antibody (914821) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB8625P
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Aiolos/IKZF3 Monoclonal antibody specifically detects Aiolos/IKZF3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifikationer
| Aiolos/IKZF3 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 914821 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| AIO, AIOLOS, IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos), Ikaros family zinc finger protein 3, zinc finger protein Aiolos, ZNFN1A3subfamily 1A, 3 (Aiolos) | |
| E. coli-derived recombinant human Aiolos/IKZF3, Met1-Gly54, Accession # Q9UKT9 | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Research | |
| 22806 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering