missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aiolos/IKZF3 Antibody (OTI7E11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-46048
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry
Aiolos/IKZF3 Monoclonal specifically detects Aiolos/IKZF3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| Aiolos/IKZF3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150 | |
| AIO, AIOLOS, IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos), Ikaros family zinc finger protein 3, zinc finger protein Aiolos, ZNFN1A3subfamily 1A, 3 (Aiolos) | |
| Mouse | |
| 57.8 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Research | |
| 22806 | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI7E11 | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| IKZF3 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-301 of human IKZF3 (NP_036613) produced in E.coli. | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering