Läs mer
Cole-Parmer™ Luft Admiral™ Vakuumpump
Produktkod. 15396875 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Amperage:
1,5 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Amperage unitSize
15396875 1,5 A Varje
1 options
Produktkod. 15396875 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7920235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt storlek och integrerat handtag gör pumpen lätt att transportera
  • Ekonomisk Air Admiral-pump fungerar som tryck- eller vakuumkälla med ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda.
  • Lågfriktionskolven går svalt och tyst för lång livslängd med jämn prestanda.
  • Denna portabla vakuumpump är designad för mångsidighet med ett tåligt, lätt plasthölje och integrerat bärhandtag.
  • Slitstark motor ger prestandaegenskaper lämpliga för ett brett spektrum av applikationer.
  • Pumpen har ett praktiskt sladdförvaringsfack i basen.
  • Obs: Pumpa inte vätskor eller sänk ned pumpen.
  • Undvik organiska, basiska och sura ångor.
  • Inkluderar sex fots sladd med europeisk kontakt.
Specifikationer
Max. Vakuum 219 mmHg
Hästkraft 1/4 hp
Motortyp Enkelstång
Amperage 1,5 A
Beskrivning Portstorlek: 3/8 tum. Slang hulling
Material Rostfritt stål
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Total höjd (metrisk) 254 mm
Total längd (metrisk) 210.8 mm