Beskrivning
- Inget underhåll —behövs. Motorerna är borstlösa med tätade kullager
- Bekymmersfri pumpning med minskad stress, slitage och värmeuppbyggnad
- Fri luftkapacitet - 0,5 cfm
- Ström - 230 VAC
- Enhuvudsvakuumpumpar är ekonomiskt prissatta och kan hantera många tuffa vakuum-/tryckapplikationer.
- Pumpar har en helt plastig, snodd membrandesign konstruerad med en Noryl™ pumphuvud, FKM-membran, PTFE-ventiler och adaptrar av polyeten (PE).
- OBS: Använd inte metalldelar med någon av dessa pumpar.
- Observera: Från och med april 2023, Air Cadet Vakuum-/tryckpumpen har nu bytt namn Cole-Parmer under modellnummer VP-200.
- Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 677,3 mbar |
| Hästkraft | 1/45 HP |
| Motortyp | TEFC |
| Fraktvikt (engelska) | 6 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 2.7 kg |
| Amperage | 0,8 A |
| Inkluderar | Trådtejp gjord av PTFE-harts, två polyeten 3/8 tum. NPT(M) x 3/8 tum. Slangadaptrar, 6 fot. (1,8 m) Tretrådig sladd och stickpropp, strömbrytare medföljer på pumpmotorn |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UL, ISO 9001:2008 |
| Elektriska krav | 230 VAC 50 Hz 0,8 A 1/45 HP |
| Mått (L x B x H) | 203.2 x 101.6 x 139.7 mm |
| Visa mer |