Läs mer
Jenway™ Luftkompressor 535 001
Produktkod. 11405069
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11405069 230 V Varje
1 options
Produktkod. 11405069 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 1265598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9735.00 SEK
    9157.98 SEK / Paket med 1
    Save 577.02 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lämplig luftkompressor för att köra en Jenway™ flamfotometer. Jenway™ Air Compressor 535 001 är en av flera tillbehör och förbrukningsvaror som behövs för att färdigställa en Jenway™ flamfotometerenhet.
  • För användning med Jenway™ Flamfotometer.
  • 220V/50Hz.
Specifikationer
Spänning 230 V
Frekvens 50Hz
Typ Luftkompressor