Läs mer
Abeba™ Air-Cushion 32600 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Kornigt läder
- Vitt
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar innersula (artikelnr 3551)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
- Vristområde med snörning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Färg | Vitt |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 42 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 32600 |