Läs mer
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Skor
Produktkod. 15628127
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Produktkod. 15628127
Brand: Abeba™ 2370/36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk med luftkudde PU-sula och högt halkskydd. Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Halkskydd PU yttersula
  • Integrerad fotbädd
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Vristområde med elastiskt band
  • Dekontaminerbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 36
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 2370