Läs mer
Aalborg™ Luftdirekt glasflödesrör 65 mm referensskala
Beskrivning
- Direktavläsningsrör är enkla.
- Mätskalan på vart och ett av dessa rör läser av det faktiska flödet vid standardförhållanden i ett urval av engelska eller metriska enheter.
- Att erhålla faktiska flödeshastigheter med dessa rör kräver användning av en referensskala flödeskorrelationstabell.
- Referensskala rör är användbara vid mätning av flödeshastigheter för andra gaser än luft och/eller för icke-standardiserade förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luft direktflödesrör |
| Bredd (metrisk) | 65 mm |
| Luftflödeshastighet | 100 ml/min. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?