Läs mer
Aalborg™ Luftdirekt glasflödesrör 65 mm referensskala
Produktkod. p-8008809
Luftflödeshastighet:
100 ml/min.
75 ml/min.
Produktkod. 11872430
Brand: Aalborg™ FT36502GLVA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale resulterar i överlägsna ml- och L-avläsningar genom att tillhandahålla en skala av mätningar i en mängd olika volymer.
  • Direktavläsningsrör är enkla.
  • Mätskalan på vart och ett av dessa rör läser av det faktiska flödet vid standardförhållanden i ett urval av engelska eller metriska enheter.
  • Att erhålla faktiska flödeshastigheter med dessa rör kräver användning av en referensskala flödeskorrelationstabell.
  • Referensskala rör är användbara vid mätning av flödeshastigheter för andra gaser än luft och/eller för icke-standardiserade förhållanden.
Specifikationer
Typ Luft direktflödesrör
Bredd (metrisk) 65 mm
Luftflödeshastighet 100 ml/min.