Läs mer
Aalborg™ Luft direktglasflödesrör 150 mm referensskala
Produktkod. 11788258
Change view
Luftflödeshastighet:
374 ml/min.
Produktkod. Luftflödeshastighet
11788258 374 ml/min.
1 options
Produktkod. 11788258 Leverantör Aalborg™ Leverantörsnummer FT11202SAVA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1249.50 SEK
    965.05 SEK / Paket med 1
    Save 284.45 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale resulterar i överlägsna ml- och L-avläsningar genom att tillhandahålla en skala av mätningar i en mängd olika volymer.
  • Direktavläsningsrör är enkla.
  • Mätskalan på vart och ett av dessa rör läser av det faktiska flödet vid standardförhållanden i ett urval av engelska eller metriska enheter.
  • Att erhålla faktiska flödeshastigheter med dessa rör kräver användning av en referensskala flödeskorrelationstabell.
  • Referensskala rör är användbara vid mätning av flödeshastigheter för andra gaser än luft och/eller för icke-standardiserade förhållanden.
Specifikationer
Typ Luft direktflödesrör
För användning med (applikation) För olika vätskor, gaser eller vätskor, tack vare korrelationstabellerna
Bredd (metrisk) 150 mm
Luftflödeshastighet 374 ml/min.