Läs mer
Draeger™ Luftströmsrörsats
Beskrivning
- Reagens inuti rökröret producerar synlig aerosolpym när den kommer i kontakt med luftfuktighet
- Squeeze-glödlampan trycker luft genom röret för att driva rök in i omgivande luft
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luftströmsrörssats |
| För användning med (applikation) | HVAC- och gruvindustrier |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P402-Förvaras torrt.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P420-Förvaras åtskilt från andra material.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till kan kasta och återvinna.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid >95%