Beskrivning
- Flexibel miljö för att passa olika toaletter
- Frisk citrusdoft för ett rent intryck
Tillgängliga dofter:
- Citrus
- Variationspaket, inklusive citrus, frukt och blommig
Specifikationer
Specifica
| Produkttyp | Luftfräscharepåfyllning |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Spray |
| Doft | Citrus |
| Färg | Klart |
| Förpackning | Metallburk |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Volym (metrisk) | 75 mL |
| Alternativt artikelnummer | 7322540030082 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tork Citrus Air Freshener Spray / Tork Aérosol désodorisant Citron
- Fara
- Vnetljive in nevnetljive aerosole Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H222-Extremt brandfarlig aerosol.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P211-Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- P251-Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P410+P412-Skyddas från solljus Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?