Läs mer
Tork Air Freshener Spray Refill for A1 System
Handla allt Tork Produkter
Doft:
Citrus
Variationspaket
Beskrivning
- Flexible setting to fit a variety of restrooms
- Fresh citrus scent for a clean impression
Available scents:
- Citrus
- Variety pack, including Citrus, Fruit, and Floral
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Air Freshener Refill |
| Alternativt artikelnummer | 7322540233568 |
| Färgkodad | No |
| Form | Spray |
| Doft | Variationspaket |
| Färg | Clear |
| Förpackning | Metal Can |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Volym (metrisk) | 75 mL |