Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Rhapsodie Fragrance Aircare Refill
Produktkod. 12641366 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Doft:
Citrus
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Doft Förpackningsstorlek
12641366 Citrus Paket med 6
1 options
Produktkod. 12641366 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 6136
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eliminate unwanted smells and odors. Kimberly-Clark Professional™ RHAPSODIE Fragrance Aircare Refills are enriched with smooth, citrus notes promoting a pleasant washroom environment.
  • Supplied in packs of 6 x 310mL cassettes
  • Smooth, citrus notes
  • Contoured/rounded design prevents dust from being trapped in crevices
  • Compatible with the discontinued RIPPLE™ or AQUA™ Aircare Dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Doft Citrus
Utseende Clear
Formatera Refill
För användning med (applikation) Aqua Aircare Dispenser
Kvantitet 6/Pk.
Volym (metrisk) 310 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • RHAPSODIE Fragrance Refill
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol