Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 32 Toalettpapper Bulk Pack
Förpackningsmängd:
32 Packs x 500 Sheets
32 förpackningar x 250 ark
Förpackningsstorlek:
32 rullar
Paket med 32
Beskrivning
- 2 skiktlakan
- 100 % återvunnet vikt toalettpapper
- Kombinerar kvalitet med funktionalitet och ekonomi
- Helt biologiskt nedbrytbar vilket minskar risken för blockerade toaletter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Toalettpapper |
| Längd (engelska) | 7,3 tum |
| Längd (metrisk) | 18.6 cm |
| Bredd (engelska) | 4,3 tum |
| Bredd (metrisk) | 11 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 18,6 x 11 cm (7,3 x 4,3 tum) |
| För användning med (applikation) | Hög trafik tvättrum |
| Förpackningsmängd | 32 Packs x 500 Sheets |
| Visa mer |