Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 32 Toalettpapper Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8007262
Förpackningsmängd:
32 Packs x 500 Sheets
32 förpackningar x 250 ark
Förpackningsstorlek:
32 rullar
Paket med 32
Produktkod. 12648865
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinerar kvalitet med funktionalitet och ekonomi. Hostess™ 32 Toilet Tissue Bulk Pack är mjuka, starka och absorberande med en vikt design för att förhindra rivning och minska slöseri.
  • 2 skiktlakan
  • 100 % återvunnet vikt toalettpapper
  • Kombinerar kvalitet med funktionalitet och ekonomi
  • Helt biologiskt nedbrytbar vilket minskar risken för blockerade toaletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Toalettpapper
Längd (engelska) 7,3 tum
Längd (metrisk) 18.6 cm
Bredd (engelska) 4,3 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Mått (L x B) 18,6 x 11 cm (7,3 x 4,3 tum)
För användning med (applikation) Hög trafik tvättrum
Förpackningsmängd 32 Packs x 500 Sheets
Lager 2-ply