Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Luftläckagerör med klocka
Produktkod. 10574008
Längd (metrisk):
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10574008
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05081000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Luftläckslang med klocka
  • För att undvika kokfördröjning
  • Mått: L 180 x 4 mm dia.
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) Utsida 4 mm