Läs mer
Cole-Parmer™ Luftdriven dubbelmembran PP-pump
Produktkod. 15223295 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
17,78 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15223295 17,78 cm Varje
1 options
Produktkod. 15223295 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7400070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8355.00 SEK
    6111.05 SEK / Paket med 1
    Save 2243.95 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 27-01-2027
Hanterar säkert slipande vätskor och slam— idealisk för högviskösa och skjuvkänsliga material
  • Luftdriven motor eliminerar gnistbildningsproblem i samband med elektriska pumpar
  • Bultad pumpdesign ger enkel åtkomst till pumphuvudet för underhåll och bibehåller tätningen efter upprepad service
  • Icke-metalliska pumpar är idealiska för mycket korrosiva vätskor intermittent/on-demand, portabla låga abrasiva vätskor och suspenderade fasta ämnen
  • Inkapslad ljuddämpare ger utmärkt ljuddämpning
  • Dessa pumpar kan flytta högviskösa vätskor som färg, slam och avloppsvatten. Flödeshastigheten och trycket beror dock på applikationen.
Specifikationer
Flödeshastighet 15,1 l/min.
Total höjd (metrisk) 19.84 cm
Total längd (metrisk) 17,78 cm
Användningsområden Luftdriven dubbelmembran PP-pump, Santopren; 4 GPM
Temperatur (metrisk) Max 66 °C
Total bredd (metrisk) 13.97 cm
Material polypropen, Santoprene