Läs mer
Asecos™ Luftrenare PURIFIAIR.488
Produktkod. 17200197 Handla allt asecos Produkter
Change view
Produkttyp:
Luftrenare
Produktkod. Produkttyp
17200197 Luftrenare
1 options
Produktkod. 17200197 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 39311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Luftrenare PURIFIAIR.488 minskar föroreningsnivåerna inomhus med ett flerkomponentsfiltersystem.
  • Asecos PURIFIAIR.488 kan användas för att minska föroreningsnivåerna i inomhusatmosfärer
    • Tar bort mögelsporer, pollen och allergener
    • Eliminerar bakterier och bakterier och neutraliserar dem
    • Filtrerar kontinuerligt bort fina dammpartiklar
    • Tar bort obehagliga lukter och skadliga gaser från inomhusmiljöer
    • Inbyggd PM2.5-sensor och färgdisplay gör det möjligt för användare att snabbt identifiera och enkelt läsa av partikelkoncentrationen i inomhusatmosfären i fyra nivåer från grönt (lågt) till rött (högt)
  • 1 enhet hanterar en volymflöde på upp till 488 m3/h och är designad för cirka 80 m3 rumsvolym (motsvarande en yta på 32 m²; vid en rumshöjd på 2,5 m)
    • Ett större antal enheter bör användas i större rum
    • Frisk luft måste tillföras rummen via naturlig eller teknisk ventilation
    • Luftrenare bör inte betraktas som en ersättning för en friskluftstillförsel
    • Effektiva resultat över tid endast om filtret byts regelbundet enligt den elektroniska displayen
    • Stora filterenheter säkerställer lång livslängd
    • Låga energibehov leder till låga användningskostnader
    • Integrerad fuktning för ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat
Specifikationer
Filtertyp Förfilter, kallkatalysfilter, aktivt kolfilter, högpresterande partikelfilter
Luftflödeshastighet 488 3/h
Vikt (metrisk) 11.3 Kg
Höjd (metrisk) 669 mm
Djup (metriskt) 400 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Produkttyp Luftrenare
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CE-konformitet