Läs mer
Asecos™ Luftrenare PURIFIAIR.488
Produktkod. 17210197 Handla allt asecos Produkter
Change view
Produkttyp:
Ersättningsfilter
Luftrenare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
17210197 Ersättningsfilter
17200197 Luftrenare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17210197 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 39323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2157.75 SEK
    1833.22 SEK / Paket med 1
    Save 324.53 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Luftrenare PURIFIAIR.488 minskar föroreningsnivåerna inomhus med ett flerkomponentsfiltersystem.
  • Asecos PURIFIAIR.488 kan användas för att minska föroreningsnivåerna i inomhusmiljöer
    • Tar bort mögelsporer, pollen och allergener
    • Eliminerar bakterier och neutraliserar dem
    • Filtrerar kontinuerligt bort fina dammpartiklar
    • Tar bort obehagliga lukter och skadliga gaser från inomhusmiljöer
    • Inbyggd PM2.5-sensor och färgdisplay tillåter användare att snabbt identifiera och enkelt avläsa partikelkoncentrationen i inomhusatmosfären i fyra nivåer från grönt (lågt) till rött (högt)
  • 1 enhet klarar ett volymflöde på upp till 488 m 3 /h och är konstruerad för ca. 80 m 3 rumsvolym (motsvarande en yta på 32 m 2 ; vid en rumshöjd av 2,5 m)
    • Ett större antal enheter bör användas i större rum
    • Frisk luft ska tillföras rummen via naturlig eller teknisk ventilation
    • Luftrenare bör inte betraktas som ett substitut för en friskluftstillförsel
    • Effektiva resultat över tid endast om filtret byts ut regelbundet enligt den elektroniska displayen
    • Stora filterenheter säkerställer lång livslängd
    • Lågt energibehov ger låga användningskostnader
    • Integrerad befuktning för ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat
Specifikationer
Filtertyp Förfilter, kallkatalysfilter, aktivt kolfilter, högpresterande partikelfilter
För användning med (utrustning) AIRPURIFIAIR.488
Vikt (metrisk) 1.519 Kg
Höjd (metrisk) 83 mm
Djup (metriskt) 559 mm
Bredd (metrisk) 426 mm
Produkttyp Ersättningsfilter