Beskrivning
- Asecos PURIFIAIR.488 kan användas för att minska föroreningsnivåerna i inomhusatmosfärer
- Tar bort mögelsporer, pollen och allergener
- Eliminerar bakterier och bakterier och neutraliserar dem
- Filtrerar kontinuerligt bort fina dammpartiklar
- Tar bort obehagliga lukter och skadliga gaser från inomhusmiljöer
- Inbyggd PM2.5-sensor och färgdisplay gör det möjligt för användare att snabbt identifiera och enkelt läsa av partikelkoncentrationen i inomhusatmosfären i fyra nivåer från grönt (lågt) till rött (högt)
- 1 enhet hanterar en volymflöde på upp till 488 m3/h och är designad för cirka 80 m3 rumsvolym (motsvarande en yta på 32 m²; vid en rumshöjd på 2,5 m)
- Ett större antal enheter bör användas i större rum
- Frisk luft måste tillföras rummen via naturlig eller teknisk ventilation
- Luftrenare bör inte betraktas som en ersättning för en friskluftstillförsel
- Effektiva resultat över tid endast om filtret byts regelbundet enligt den elektroniska displayen
- Stora filterenheter säkerställer lång livslängd
- Låga energibehov leder till låga användningskostnader
- Integrerad fuktning för ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Förfilter, kallkatalysfilter, aktivt kolfilter, högpresterande partikelfilter |
| Luftflödeshastighet | 488 3/h |
| Vikt (metrisk) | 11.3 Kg |
| Höjd (metrisk) | 669 mm |
| Djup (metriskt) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Produkttyp | Luftrenare |
| Spänning | 220/240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Certifikat och efterlevnad | CE-konformitet |