Läs mer
Asecos™ Luftrenare PURIFIAIR.620
Produktkod. p-7221814 Handla allt asecos Produkter
Produkttyp:
Ersättningsfilter
Luftrenare
Produktkod. 17232534
Brand: Asecos™ 39327
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Luftrenare PURIFIAIR.620 minskar virusbelastningar inomhus och föroreningsnivåer med ett flerkomponents filtersystem.
  • Asecos PURIFIAIR.620 kan avsevärt minska virusbelastningar och föroreningar inomhus
    • Tar bort mögelsporer, pollen och allergener
    • Eliminerar bakterier och neutraliserar dem
    • Filtrerar kontinuerligt bort fina dammpartiklar
    • Tar bort obehagliga lukter och skadliga gaser från inomhusmiljöer
    • Inbyggd PM1.0-sensor och färgdisplay tillåter användare att snabbt identifiera och läsa av partikelkoncentrationen inomhusatmosfär i fyra nivåer från grön (låg) till röd (hög) koncentration
    • Inbyggd kombination av förfilter, ett E12 EPA-filter och H14 HEPA-filter i enlighet med EN 1822 har en verkningsgrad på upp till 99,995 % samtidigt som de håller borta partiklar från 0,1 till 0,3μ m i storlek
    • H14 HEPA-filter används i områden där infektionsskydd spelar en nyckelroll
    • Den mobila designen gör att renaren kan användas flexibelt inom olika områden
  • 1 enhet klarar ett volymflöde på 160 bis till 620 m³ /h (5 driftnivåer) och är lämplig för ca. 100 m³ rumsvolym (motsvarande en yta på 40 m² och en rumshöjd på 2,5 m)
    • Ett större antal enheter bör användas i större rum
    • Frisk luft ska tillföras rummen via naturlig eller teknisk ventilation
    • Luftrenare bör inte betraktas som ett substitut för en friskluftstillförsel
    • Effektiva resultat över tid endast om filtret byts ut regelbundet enligt den elektroniska displayen
    • Stora filterenheter säkerställer lång livslängd
    • Lågt energibehov ger låga användningskostnader
Specifikationer
Effektivitet 0.99995
Filtertyp Förfilter, kallkatalysfilter, aktivt kolfilter, högpresterande partikelfilter
Luftflödeshastighet 620 m 3 /h i fulllastdrift
Vikt (metrisk) 14 Kg
Höjd (metrisk) 669 mm
Kvantitet 1
Djup (metriskt) 400 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Produkttyp Luftrenare
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse