Beskrivning
Denna uppkopplade luftkvalitetssensor, Halo Sense, övervakar luftkvaliteten i dina utrymmen och följer kvaliteten på den luft du andas. Om föroreningar upptäcks varnar de omedelbart användaren med ljus- och ljudsignaler.
- Spänning / frekvens 110-230 V / 50-60 Hz
- Energianvändning: 10 W
- Hölje: Lätt, hållbar plast
- Detektionssensor: Halvledare
- Vikt 1 kg - 2,2 lb.
- Känslighetsnivåer: 5
- Partikelsensor
- Utrustad med avtagbar vändskiva för installation på: vägg, bänk, tak
- Spänningsutgång 3,3 VDC: 1 permanent för larmindikator (3,3V)
- RJ45-kabelns längd: 3 m
- Täckning från 14 till 40 meter²
- Kommunikationsgränssnitt: Enkel kommunikation via LED-pulseringssystem / hörbar varning (kan inaktiveras)
- eGuard App: App för fjärrstyrning och övervakning
- Nätverksanslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Detekterbara analyter | VOC |
| För användning med (utrustning) | Olika platser |
| Produkttyp | Luftövervakningssystem |
| Svarstid | 20 sek (10 sek fördröjning) |
| Inkluderar | VOC |
| Spänning | 110/230 V |