Läs mer
SCAT™ HPLC Air Valve V2.0
Produktkod. 16403819 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ventil
10 ventiler
100 ventiler
50 ventiler
8 ventiler
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16403819 1 ventil Varje
17706254 8 ventiler -
16433819 10 ventiler -
16443819 50 ventiler -
17356429 100 ventiler -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16403819 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 317010
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Luftventiler är en del av SCAT™ Safety Cap-systemet som används för att skydda lösningsmedel i tillförselflaskor från extern kontaminering. De ger säker tryckutjämning med ren luft för ditt lösningsmedelsinlopp.
En bytesindikator visar den förflutna livslängden, vilket möjliggör ett snabbt byte av luftventilen efter 6 månaders användning. Renad ventilation möjliggör exakta och reproducerbara analysresultat i HPLC/UHPLC-processen.
  • Blockerar lösningsmedelsångor
  • Skyddar hälsa och miljö
  • Bytesindikator visar nästa bytestid
  • Lätt att byta utan verktyg
  • Passar alla SCAT™-säkerhetslock
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0,25 tum
Inkluderar 1 Pc.
Material Polyuretan
Storlek UNF 0,25 tum, 28 G
Kvantitet 1 ventil
Färg Rött
Produkttyp Ventil