Beskrivning
En bytesindikator visar den förflutna livslängden, vilket möjliggör ett snabbt byte av luftventilen efter 6 månaders användning. Renad ventilation möjliggör exakta och reproducerbara analysresultat i HPLC/UHPLC-processen.
- Blockerar lösningsmedelsångor
- Skyddar hälsa och miljö
- Bytesindikator visar nästa bytestid
- Lätt att byta utan verktyg
- Passar alla SCAT™-säkerhetslock
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0,25 tum |
| Inkluderar | 100 Pc. |
| Material | Polyuretan |
| Storlek | UNF 0,25 tum, 28 G |
| Kvantitet | 100 ventiler |
| Färg | Rött |
| Produkttyp | Ventil |