Learn More
Beschreibung
- Tillför luft av högsta kvalitet till andningssystemet och tryckluftsverktygen genom att avlägsna vatten- och oljeaerosoler, partiklar och lukter från anläggningens tillförda tryckluft
- Fristående enhet
- Kan användas för upp till tre användare eller två användare plus luftverktyg
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Färg | ljusgrå |
| Modell | ACU-04 |
| Mått (L x B x H) | 0.433 x 0.315 x 0.255 m |
| Produkttyp | Golvmonterad Aircare Filtreringsenheter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?