Läs mer
Syngene™ Airclean 600 Dead Air Box
Produktkod. 16584331 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
16584331 32 tum Varje
16554341 48 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16584331 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYN32DBCE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Airclean 600 dödluftslåda utrustad med en UVTect Kontroller.
  • Med UVTect Kontroller
  • Priset inkluderar lysrör, UV-ljus, UV-hylla med pipetthållare och glidlucka
Specifikationer
Produkttyp Död luftlåda
Certifikat och efterlevnad AC UL, CSA och CE godkända
Inkluderar UV-kontroller
Spänning 220 V
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm