Läs mer
Syngene™ Airclean 600 Dead Air Box
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7184519 Handla allt Syngene Produkter
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16584331
Brand: Syngene™ SYN32DBCE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Airclean 600 dödluftslåda utrustad med en UVTect Kontroller.
  • Med UVTect Kontroller
  • Priset inkluderar lysrör, UV-ljus, UV-hylla med pipetthållare och glidlucka
Specifikationer
Produkttyp Död luftlåda
Certifikat och efterlevnad AC UL, CSA och CE godkända
Inkluderar UV-kontroller
Spänning 220 V
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm