Läs mer
Syngene™ Airclean 600 PCR Tall Workstation
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16524341 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
16524341 32 tum
16564341 48 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16524341 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYN32PWTLFE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Airclean 600 PCR Tall Workstation med UVTect mikroprocessorstyrenhet och vertikalt laminärt luftflöde.
  • Hög version
  • Med UVTect mikroprocessorstyrenhet
  • Ger klass 100 vertikalt laminärt luftflöde och tidsinställt uv-ljus för sterilisering
  • Inkluderar HEPA-filter, initialt förfilter, fluorescerande ljus, UV-hylla med pipetthållare, säkerhetsbrytare och glidlucka
Specifikationer
Produkttyp Hög arbetsstation
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och CE godkända
Inkluderar UV-kontroller
Spänning 220 V
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.