Läs mer
Syngene™ Airclean 600 PCR Tall Workstation
Produktkod. 16564341 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
16564341 48 tum
16524341 32 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16564341 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYN48PWTLFE
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Airclean 600 PCR Tall Workstation med UVTect mikroprocessorstyrenhet och vertikalt laminärt luftflöde.
  • Hög version
  • Med UVTect mikroprocessorstyrenhet
  • Ger klass 100 vertikalt laminärt luftflöde och tidsinställt uv-ljus för sterilisering
  • Inkluderar HEPA-filter, initialt förfilter, fluorescerande ljus, UV-hylla med pipetthållare, säkerhetsbrytare och glidlucka
Specifikationer
Produkttyp Hög arbetsstation
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och CE godkända
Inkluderar UV-kontroller
Spänning 220 V
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (metrisk) 121.92 cm