Läs mer
Syngene™ Airclean 600 PCR Tall Workstation
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7184517 Handla allt Syngene Produkter
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Produktkod. 16524341
Brand: Syngene™ SYN32PWTLFE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Airclean 600 PCR Tall Workstation med UVTect mikroprocessorstyrenhet och vertikalt laminärt luftflöde.
  • Hög version
  • Med UVTect mikroprocessorstyrenhet
  • Ger klass 100 vertikalt laminärt luftflöde och tidsinställt uv-ljus för sterilisering
  • Inkluderar HEPA-filter, initialt förfilter, fluorescerande ljus, UV-hylla med pipetthållare, säkerhetsbrytare och glidlucka
Specifikationer
Produkttyp Hög arbetsstation
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och CE godkända
Inkluderar UV-kontroller
Spänning 220 V
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm