Beskrivning
- Med UVTect mikroprocessorkontroller
- Ger klass 100 vertikalt laminärt luftflöde och tidsinställt uv-ljus för sterilisering
- Inkluderar HEPA-filter, initialt förfilter, fluorescerande ljus, UV-hylla med pipetthållare, säkerhetsbrytare och glidlucka
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | PCR arbetsstation |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CSA och CE godkända |
| Inkluderar | UV-kontroller |
| Spänning | 220 V |
| Bredd (engelska) | 32 tum |
| Bredd (metrisk) | 81.28 cm |