Läs mer
Syngene™ Airclean 600 PCR-arbetsstation
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7184511 Handla allt Syngene Produkter
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Produktkod. 16514341
Brand: Syngene™ SYN32PWLFE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Airclean 600 PCR-arbetsstation med UVTect-mikroprocessorkontroller och vertikalt laminärt luftflöde.
  • Med UVTect mikroprocessorkontroller
  • Ger klass 100 vertikalt laminärt luftflöde och tidsinställt uv-ljus för sterilisering
  • Inkluderar HEPA-filter, initialt förfilter, fluorescerande ljus, UV-hylla med pipetthållare, säkerhetsbrytare och glidlucka
Specifikationer
Produkttyp PCR arbetsstation
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och CE godkända
Inkluderar UV-kontroller
Spänning 220 V
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm