Läs mer
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Klass 1 biologiskt säkerhetsskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17715914 Handla allt Syngene Produkter
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Produktkod. 17715914
Brand: Syngene™ SYNAC648UPUV220E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet är en UPUV-arbetsstation utformad för att säkert hantera biologiska prover. Denna arbetsstation skyddar operatören från exponering för luftburna patogener och ger UV-C-ljus för dekontaminering av material och arbetsområdet och HEPA-filtreringsteknik för att fånga upp skadliga gifter.
AC600-seriens UPUV-arbetsstation är utformad för att säkert hantera biologiska prover samt ett säkert område för att öppna små förpackningar. UPUV-arbetsstationen skyddar operatören från exponering för luftburna patogener och ger UV-C-ljus för dekontaminering av material och arbetsområdet. UPUV-arbetsstationen använder beprövad HEPA-teknik för att fånga upp potentiellt skadliga gifter. Alla UPUV-arbetsstationer är läckagetestade och certifierade med en 0,2 till 0,5 mikron aerosol och skannas sedan för bypass. Enheter har certifieringsresultat för framtida verifiering. Huvudkammaren i varje AC600 Series UPUV-arbetsstation är konstruerad av slitstark polykarbonat som tillåter fullständig 360 graders synlighet. Den överlappande bågen, en kritisk designsäkerhetsfunktion, förhindrar luftburna föroreningar från att fly arbetsstationen i händelse av att ett okänt ämne hittas. Polykarbonatkonstruktionen ger en naturlig barriär från UV-C-strålen som används för att dekontaminera arbetsstationen.
Unika säkerhetsfunktioner
  • Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
  • Polykarbonat- och polypropendesign reflekterar UV-energi
  • Automatisk fönsterbågsbrytare stänger av fläktarna när fönsterbågen är stängd, vilket bibehåller en luftbarriär
  • Säkerhetsbrytare för fönsterbågar stänger automatiskt av UV-ljuset och aktiverar fläkten när fönsterbågen höjs
  • Skickas färdigmonterad
  • Överlappande polykarbonatbåge för att förhindra exponering för UV-ljus
  • Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för att ett kemikaliespill kommer in i dessa känsliga områden
  • Larm för lågt luftflöde varnar användaren både visuellt och hörbart
  • Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
Standardfunktioner
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
  • Klart polykarbonatskal för 360° synlighet
  • UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet
  • UV och lysrör
  • Sömlös plastdesign - inga fogar eller luckor i konstruktionen
  • Labhändelsetimer
  • Digital UV-ljustimer 1 sekund till 59 minuter
  • Åtkomstport för elkablar
Specifikationer
Produkttyp Arbetsstation för biosäkerhet
Inkluderar AirSafe™ Säkerhetskontroll, HEPA-filter
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (metrisk) 122 cm
Spänning 220 V