Läs mer
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Klass 1 biologiskt säkerhetsskåp
Produktkod. 17745904 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
17745904 32 tum
17715914 48 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17745904 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYNAC632UPUV220E
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
De AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet är en UPUV-arbetsstation utformad för att säkert hantera biologiska prover. Denna arbetsstation skyddar operatören från exponering för luftburna patogener och ger UV-C-ljus för dekontaminering av material och arbetsområdet och HEPA-filtreringsteknik för att fånga upp skadliga gifter.
AC600-seriens UPUV-arbetsstation är utformad för att säkert hantera biologiska prover samt ett säkert område för att öppna små förpackningar. UPUV-arbetsstationen skyddar operatören från exponering för luftburna patogener och ger UV-C-ljus för dekontaminering av material och arbetsområdet. UPUV-arbetsstationen använder beprövad HEPA-teknik för att fånga upp potentiellt skadliga gifter. Alla UPUV-arbetsstationer är läckagetestade och certifierade med en 0,2 till 0,5 mikron aerosol och skannas sedan för bypass. Enheter har certifieringsresultat för framtida verifiering. Huvudkammaren i varje AC600 Series UPUV-arbetsstation är konstruerad av slitstark polykarbonat som tillåter fullständig 360 graders synlighet. Den överlappande bågen, en kritisk designsäkerhetsfunktion, förhindrar luftburna föroreningar från att fly arbetsstationen i händelse av att ett okänt ämne hittas. Polykarbonatkonstruktionen ger en naturlig barriär från UV-C-strålen som används för att dekontaminera arbetsstationen.
Unika säkerhetsfunktioner
  • Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
  • Polykarbonat- och polypropendesign reflekterar UV-energi
  • Automatisk fönsterbågsbrytare stänger av fläktarna när fönsterbågen är stängd, vilket bibehåller en luftbarriär
  • Säkerhetsbrytare för fönsterbågar stänger automatiskt av UV-ljuset och aktiverar fläkten när fönsterbågen höjs
  • Skickas färdigmonterad
  • Överlappande polykarbonatbåge för att förhindra exponering för UV-ljus
  • Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för att ett kemikaliespill kommer in i dessa känsliga områden
  • Larm för lågt luftflöde varnar användaren både visuellt och hörbart
  • Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
Standardfunktioner
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
  • Klart polykarbonatskal för 360° synlighet
  • UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet
  • UV och lysrör
  • Sömlös plastdesign - inga fogar eller luckor i konstruktionen
  • Labhändelsetimer
  • Digital UV-ljustimer 1 sekund till 59 minuter
  • Åtkomstport för elkablar
Specifikationer
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Inkluderar AirSafe™ Säkerhetskontroll, HEPA-filter
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81 cm
Spänning 220 V