Läs mer
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Klass 1 biologiskt säkerhetsskåp
Handla allt Syngene Produkter
Beskrivning
AC600-seriens UPUV-arbetsstation är utformad för att säkert hantera biologiska prover samt ett säkert område för att öppna små förpackningar. UPUV-arbetsstationen skyddar operatören från exponering för luftburna patogener och ger UV-C-ljus för dekontaminering av material och arbetsområdet. UPUV-arbetsstationen använder beprövad HEPA-teknik för att fånga upp potentiellt skadliga gifter. Alla UPUV-arbetsstationer är läckagetestade och certifierade med en 0,2 till 0,5 mikron aerosol och skannas sedan för bypass. Enheter har certifieringsresultat för framtida verifiering. Huvudkammaren i varje AC600 Series UPUV-arbetsstation är konstruerad av slitstark polykarbonat som tillåter fullständig 360 graders synlighet. Den överlappande bågen, en kritisk designsäkerhetsfunktion, förhindrar luftburna föroreningar från att fly arbetsstationen i händelse av att ett okänt ämne hittas. Polykarbonatkonstruktionen ger en naturlig barriär från UV-C-strålen som används för att dekontaminera arbetsstationen.
Unika säkerhetsfunktioner- Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
- Polykarbonat- och polypropendesign reflekterar UV-energi
- Automatisk fönsterbågsbrytare stänger av fläktarna när fönsterbågen är stängd, vilket bibehåller en luftbarriär
- Säkerhetsbrytare för fönsterbågar stänger automatiskt av UV-ljuset och aktiverar fläkten när fönsterbågen höjs
- Skickas färdigmonterad
- Överlappande polykarbonatbåge för att förhindra exponering för UV-ljus
- Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för att ett kemikaliespill kommer in i dessa känsliga områden
- Larm för lågt luftflöde varnar användaren både visuellt och hörbart
- Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
- Inget kanalsystem krävs Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag Klart polykarbonatskal för 360° synlighet UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet UV och lysrör Sömlös plastdesign - inga fogar eller luckor i konstruktionen Labhändelsetimer Digital UV-ljustimer 1 sekund till 59 minuter Åtkomstport för elkablar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biosäkerhetsskåp |
| Inkluderar | AirSafe™ Säkerhetskontroll, HEPA-filter |
| Bredd (engelska) | 32 tum |
| Bredd (metrisk) | 81 cm |
| Spänning | 220 V |