Läs mer
Syngene™ AirClean™ AC600-serien kanallös kemisk arbetsstation med AirSafe™ Automatisk säkerhetskontroll
Produktkod. 17795894 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Modell:
Hög version, dubbelfilterrutnät
Hög version, enkelfilterrutnät
Standard
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Bredd (engelska)
17795894 Standard 32 tum
17705904 Hög version, dubbelfilterrutnät 32 tum
17715904 Hög version, enkelfilterrutnät 32 tum
17755904 Standard 48 tum
17775904 Hög version, dubbelfilterrutnät 48 tum
17785904 Hög version, enkelfilterrutnät 48 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17795894 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYNAC632A220E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
De AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation är en låg kostnad, operatörsskyddsprodukt som skyddar användaren från giftiga ångor, gaser, ångor och partiklar. Mindre, mer mobila än vanliga kanalfria dragskåp, perfekta för lågvolymapplikationer med kända kemikalier.
AC600 Series Ductless Chemical Workstation är en låg kostnad, operatörsskyddsprodukt som skyddar slutanvändaren från giftiga ångor, gaser, ångor och partiklar. AC600-seriens kanalfria kemiska arbetsstationer är mindre och mer mobila än en standard kanalfri dragskåp, den perfekta lösningen för att utföra lågvolymapplikationer med kända kemikalier. Dessa produkter kommer som standard med samma avancerade säkerhetsfunktioner och teknik som större AirClean™ System kanalfria huvar: gasfasbunden kolfiltrering, gasdetektering i realtid och konstant luftflödeskontroll och övervakning.
Standardfunktioner
  • AirSafe™ Automatisk säkerhetskontroll
  • Integrerad bas med djup spillläpp
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110V eller 220V eluttag
  • Klart polykarbonatskal för 360° synlighet
  • Extremt tyst drift< 49 dB(A)
  • Finns i standardhöjd eller hög version
  • Konstant övervakning av dragskåpets ansiktshastighet med variabel luftflödeskontroll till användarens förinställt värde
  • Labhändelsetimer
  • Unika säkerhetsfunktioner
  • Gasfasbunden kolfiltrering
  • Testad enligt UL61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 och EN 61326-1
  • Borstlös, gnistfri fläkt är efterfilter
  • Djup bas innehåller effektivt oavsiktligt spill
  • Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för att kemikaliespill kommer in i dessa känsliga områden
  • Luftflödeslarm varnar användaren både visuellt och hörbart
  • Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
  • Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
  • Skickas färdigmonterad
  • Elektronisk gasdetektering för gasfasfilterövervakning i realtid
Specifications
Produkttyp Kemisk arbetsstation
Certifikat och efterlevnad UL61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1, EN 61326-1
Djup (engelska) 25 tum
Depth (engelska) Interiör 23 tum
Djup (metriskt) 635 mm
Djup (metrisk) interiör 584 mm
Höjd (engelska) 30 tum
Höjd (engelska) Interiör 19 tum
Höjd (metrisk) 762 mm
Höjd (metrisk) interiör 483 mm
Inkluderar AirSafe™ Automatisk säkerhetskontroll
Modell Standard
Bullernivå <49 dBA
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (engelska) Interiör 31 tum
Bredd (metrisk) 813 mm
Bredd (metrisk) Interiör 787 mm