Läs mer
Syngene™ AirClean™ AC600-serienISO5/Class 100 vertikalt laminärt luftflöde med UVTect™-mikroprocessorkontroller
Produktkod. 17765904 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
48 tum
Produktkod. Bredd (engelska)
17765904 48 tum
1 options
Produktkod. 17765904 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYNAC648LFC220E
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
AirClean™ AC600-serien ISO5/Class 100 vertikalt laminärt luftflöde med UVTect™-mikroprocessorkontroller är idealisk för icke-farliga tillämpningar som kräver ett rent arbetsområde. Dessa kompakta, lätta arbetsstationer ger positivt tryck, ISO 5 luft.
AirClean™ Systems AC600-serien vertikalt laminärt flöde idealiska för icke-farliga tillämpningar som kräver ett rent arbetsområde. Dessa kompakta, lättviktiga arbetsstationer tillhandahåller positivt tryck och ISO 5-klassad luft i hela kammaren samt rutöppningen, vilket håller luftburna partiklar borta från känsliga tillämpningar. Med tanke på det lilla utrymmet och enkla installationen (anslut bara nätkabeln) är AC600-seriens vertikala laminära flödesarbetsstationer ett utmärkt val för mobila ‘ rena zoner’ inom din anläggning.
Standardfunktioner
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
  • Klart polykarbonatskal för 360°synlighet
  • Finns i standardhöjd eller hög version
  • Polypropenkonstruktion för kemikaliebeständighet. Resultatet: INGEN ROST
  • UVTect™-mikroprocessorkontroller
  • ISO 5 vertikalt laminärt luftflöde
  • Labhändelsetimer
  • Integrerad fluorescerande belysning
Unika säkerhetsfunktioner
  • Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
  • Skickas färdigmonterad
  • Testad enligt UL 61010-1, CSA C22.2 nr 61010-1 och EN 61326-1
  • Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för kemikaliespill
  • ISO 5 testad
  • Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
Specifikationer
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad UL 61010-1, CSA C22.2 nr 61010-1 och EN 61326-1
Höjd (engelska) 32 tum
Höjd (engelska) Interiör 18 tum
Höjd (metrisk) 81 cm
Höjd (metrisk) interiör 46 cm
Inkluderar UVTect™-mikroprocessorkontroller
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (metrisk) 1220 mm